Ácido cítrico monohidratado E330, Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Fornecedor: Avantor Performance Materials
Sinônimos:
2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid, 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxilic acid
P101-33EA
0
EUR
P101-33
P101-38
Ácido cítrico monohidratado E330, Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Ácido cítrico monohidratado
Fórmula:
C₆H₈O₇.H₂O Peso Molecular: 210.14 g/mol Ponto de Inflamação: 173,9 |
Número MDL :
MFCD00149972 Número CAS: 5949-29-1 Merck Index: 13,02350 |