Print…
Clorofórmio ≥99.8% (por GC, corrigido para o conteúdo de água), Reagente de Laboratório, Purificado, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
Sinônimos: Triclorometano
9182-01EA 76.86 EUR
9182-01 9182-03
Clorofórmio ≥99.8% (por GC, corrigido para o conteúdo de água), Reagente de Laboratório, Purificado, J.T.Baker®
Clorofórmio
Purified - Chemicals of good quality where there are nofficial standards or compendia, or in some cases, that meet the requirements of former compendia articles.
Fórmula: CHCl₃
Ponto de ebulição: 61,7 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –63 °C
Densidade: 1,4832 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000826
Número CAS: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1,III
ALCANCE: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.8 %
Assay (CHCl₃) (by GC, exclusive of preservative, corrected for water) ≥99.8 %
Specific Gravity at 25°/25°C 1.476 - 1.480
Nonvolatile Residue (w/v) ≤0.002 %
Free Chlorine Passes Test
Readily Carbonizable Substances Passes Test
Chlorinated Decomposition Products and Chloride Passes Test
Acid and Phosgene Passes Test
Aldehydes and Ketones (as HCHO) Passes Test