Print…
Clorofórmio, AR®, Laboratory Reagent, Macron Fine Chemicals™
Fornecedor: Avantor Performance Materials
Sinônimos: Triclorometano
5411-45EA 484.33 EUR
5411-45 5411-25
Clorofórmio, AR®, Laboratory Reagent, Macron Fine Chemicals™
Clorofórmio
Fórmula: CHCl₃
Peso Molecular: 119.38 g/mol
Ponto de ebulição: 61.7
Ponto de Fusão: -63
Número MDL : MFCD00000826
Número CAS: 67-66-3
UN: 1888
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM