Print…
Carbonato de cálcio Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Fornecedor: Avantor Performance Materials
P104-33EA 45.6 EUR
P104-33 P104-38
Carbonato de cálcio Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Carbonato de Cálcio
Fórmula: CaCO₃
Número MDL : MFCD00010906
Número CAS: 471-34-1