Print…
Ácido orto-bórico ≥99.5%, granular, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Fornecedor: Avantor Performance Materials
Perigo
Sinônimos: acido borico
2549-04EA 87.73 EUR
2549-04 2549-26 2549-20
Ácido orto-bórico ≥99.5%, granular, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Ácido orto-bórico
Fórmula: B(OH)₃
Peso Molecular: 61.83 g/mol
Ponto de ebulição: 185 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 160 °C
Densidade: 1.44 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011337
Número CAS: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
ALCANCE: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≥99.5%
ACS - Assay (H₃BO₃) ≥99.5 %
ACS - Appearance (white granules) Passes Test
ACS - Calcium (Ca) ≤0.005 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.001 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
ACS - Insoluble in Methanol ≤0.005 %
ACS - Iron (Fe) ≤0.001 %
ACS - Nonvolatile with Methanol ≤0.05 %
ACS - Phosphate (PO₄) ≤0.001 %
Solubility Passes Test
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.01 %