Print…
Ácido orto-bórico Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Fornecedor: Avantor
Sinônimos: acido borico
P144-33EA 0 EUR
P144-33 P144-42
Ácido orto-bórico Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Ácido orto-bórico
Fórmula: B(OH)₃
Peso Molecular: 61.83 g/mol
Ponto de ebulição: 185
Ponto de Fusão: 160
Número MDL : MFCD00011337
Número CAS: 10043-35-3
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM