Print…
Hidrogenodifluoreto de amónio ≥96.0%, floco, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
Management of Change (MOC) category = HR
0619-05EA 245.41 EUR
0619-05 0619-07 0619-09
Hidrogenodifluoreto de amónio ≥96.0%, floco, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Hidrogenodifluoreto de amónio
Fórmula: NH₄HF₂
Ponto de Fusão: 124,6 °C
Densidade: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012018
Número CAS: 1341-49-7
EINECS: 215-676-4
UN: 1727
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00498
Encomendar
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (NH₄FHF) ≥96.0 %
Insoluble Matter ≤ 0.02 %
pH of 5% Solution at 25°C 4.0 - 6.5
Heavy Metals (as Pb) ≤ 0.002 %
Moisture (as H₂O) ≤ 0.4 %
Product may contain black specks that are indigenous to product.