Print…
2-Propanol, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Sinônimos: Álcool isopropilico
3412.5000EA 0 EUR
3412.5000 3412.9025
2-Propanol, J.T.Baker®
2-Propanol
Fórmula: (CH₃)₂CHOH
Peso Molecular: 60.1 g/mol
Ponto de ebulição: 82
Ponto de Fusão: -89
Ponto de Inflamação: 12
Número MDL : MFCD00011674
Número CAS: 67-63-0
UN: 1219
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay min. 99.5 %