Print…
EGTA (Etilenoglicol bis(2-aminoetiléter)-N,N,N',N'-ácido tetraacético) ≥98%, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Atenção
Sinônimos: EGTA, Ethylenebis(oxyethylenenitrilo)tetra(acetic acid), Kestranal® FE PA, Idranal® VI, Ethylene glycol-O,O'-bis(2-aminoethyl)-N,N,N',N'-tetraacetic acid, Ethylenebis(oxyethylenenitrilo)tetraacetic acid, Ethylene Glycol Bis(2-aminoethyl Ether)-N,N,N,N-tetraacetic acid, 3,12-Bis(carboxymethyl)-6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioic acid, Titriplex® VI
Management of Change (MOC) category = HR
L657-06EA 0 EUR
L657-06 L657-05
EGTA (Etilenoglicol bis(2-aminoetiléter)-N,N,N',N'-ácido tetraacético) ≥98%, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
EGTA (ethylene glycol bis(2-aminoethyl ether)-N,N,N',N'-tetraacetic acid)
Fórmula: C₁₄H₂₄N₂O₁₀
Peso Molecular: 380.35 g/mol
Ponto de Fusão: 240…244 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004291
Número CAS: 67-42-5
EINECS: 200-651-2
Merck Index: 13,03560
Encomendar
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 98 %
Assay (C₁₄H₂₄N₂O₁₀) ≥98 %