Print…
Sistema de refrigeração para Precellys® Evolution, Cryolys® Evolution
Fornecedor: Bertin Instruments
P000671-CLYS2A
432-0346EA 8460 EUR
432-0346
Sistema de refrigeração para Precellys® Evolution, Cryolys® Evolution
Homogeneizadores Homogeneizadores de Bancada
Cryolys® Evolution é o sistema de refrigeração final para homogeneizar moléculas termo-sensíveis com o homogeneizador Precellys® Evolution, garantindo uma refrigeração controlada e estável antes, durante e depois do protocolo de homogeneização. O Cryolys® Evolution impede o aumento da temperatura durante a lise e permite a eficiência da extração molecular, resultando numa análise de qualidade premium, mantendo a temperatura desejada entre 0 e 10 °C antes e durante a homogeneização.
  • Refrigeração muito eficiente: Temperatura pretendida alcançada em menos de 2 minutos
  • Fácil de instalar: Não requer conexão dedicada a ar comprimido ou rede elétrica
  • Precisão: Temperatura totalmente monitorizada
  • Fácil de usar: Modo automático permite a gestão completa do protocolo sem intervenção do utilizador
Cryolys® Evolution garante uma eficiente refrigeração dos tubos através de um sistema inovador usando o ar ambiente sem gerar geada. O Cryolys® Evolution está ligado diretamente ao topo da tampa dedicada Precellys®. O ar ambiente é aspirado de fora, entra em contacto com gelo seco sublimador que refrigera. O ar frio é depois injetado na tampa Precellys’ Evolution para manter as amostras à temperatura desejada antes, durante e depois do processo de homogenização. Posicionado na tampa da unidade, o sistema é capacitado e gerido diretamente pelo software Precellys® Evolution, garantindo o controlo completo da temperatura durante a moagem da amostra. O modo totalmente automatizado acionado pelo software Precellys® Evolution permite um controlo completo do processo de homogenização com elevada precisão.
Com o seu único movimento multi-direcional de 8 números, o Precellys® Evolution proporciona o mesmo nível alto de energia e eficiência de homogeneização a cada tubo, enquanto a unidade de refrigeração Cryolys® Evolution oferece o controlo perfeito da temperatura para proteger as amostras. Ambas as unidades juntas permitem a homogeneização de qualquer tipo de amostra, desde mais suave até mais dura em 5 diferentes tamanho de tubos com o fluxo de trabalho adequado (1 a 96 tubos), demorando cerca de 30 segundos. Unidade tem a capacidade de 1,5 kg de gelo seco, e o consumo de gelo seco é: 1,5 kg para 30 min de tempo de funcionamento.
A temperatura baixa monitorizada garante integridade para moléculas especificamente visadas, como proteínas e RNA, oferecendo uma melhor eficiência/sensibilidade às aplicações a jusante.