Print…
Hidróxido de potássio ≥85% (por acidimetria), pastilhas USP, NF, Ph. Eur., BP, puro
Fornecedor: PanReac AppliChem
Perigo
Sinônimos: Potassa cáustica
141515.0416 141515.1211 141515.1214
APPC141515.0416EA 0 EUR
APPC141515.0416 APPC141515.1211 APPC141515.1214
Hidróxido de potássio ≥85% (por acidimetria), pastilhas USP, NF, Ph. Eur., BP, puro
Hidróxido de potássio
Fórmula: KOH
Peso Molecular: 56.11 g/mol
Ponto de ebulição: 1327 °C
Ponto de Fusão: 360 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003553
Número CAS: 1310-58-3
UN: 1813
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07806
Encomendar
Assay 85,0 - 100,5%
Identity according to pharmacopoeias Passes test
Appearance of solution Passes test
Insoluble substances Passes test
Chloride (Cl) 0,005%
Phosphate (PO₄) 0,002%
Sulfate (SO₄) 0,005%
Carbonate (as K₂CO₃) 1,0%
Residual solvents (Ph.Eur/USP) Passes test
Heavy metals (as Pb) 0,001%
Aluminium (Al) 0,002%
Calcium (Ca) 0,005%
Iron (Fe) 0,001%
Magnesium (Mg) 0,005%
Sodium (Na) 1,0%
Cadmium (Cd) 0,5 ppm
Lead (Pb) 5 ppm
Arsenic (As) 1 ppm
Mercury (Hg) 1,5 ppm
Cobalt (Co) 5 ppm
Vanadium (V) 10 ppm
Nickel (Ni) 20 ppm
Thallium (Tl) 5 ppm
Gold (Au) 10 ppm
Palladium (Pd) 10 ppm
Iridium (Ir) 10 ppm
Osmium (Os) 10 ppm
Rhodium (Rh) 10 ppm
Ruthenium (Ru) 10 ppm
Selenium (Se) 15 ppm
Silver (Ag) 15 ppm
Platinum (Pt) 10 ppm
Lithium (Li) 55 ppm
Antimony (Sb) 120 ppm
Barium (Ba) 140 ppm
Molybdenum (Mo) 25 ppm
Copper (Cu) 250 ppm
Tin (Sn) 600 ppm
Chromium (Cr) 25 ppm