Print…
Injetores de amostras, Rheodyne®
Fornecedor: IDEX RHEODYNE
3725I-038 7725I 8125
554-1545EA 3690 EUR
554-1545 554-2152 554-2168
Injetores de amostras, Rheodyne®
Válvulas Válvulas de injeção
Os injetores de amostras manuais têm duas posições, 'Load' e 'Inject'. A posição 'Load' permite o carregamento da amostra no loop. É comum usar-se uma seringa para carregar a amostra no injetor de amostras. Após o carregamento, a rotação manual do punho do injetor de amostras para a posição 'Inject' permite lançar a amostra carregada para dentro da coluna.
* MBB™ (Make-Before-Break): os modelos que incorporam o design de arquitetura MBB patenteado da Rheodyne fornecem um fluxo ininterrupto ao alternar entre as posições 'Load' e 'Inject'.