Print…
Indicadores de esterilização por óxido de etileno
Fornecedor: S▄DPACK MEDICA
7600004 7600005
489-0097EA 189 EUR
489-0097 489-0098
Indicadores de esterilização por óxido de etileno
Indicadores de esterilização
Os discos estão disponíveis numa variedade de versões em branco ou impressas.
A esterilização ocorre com a exposição ao óxido de etileno (ETO).
O indicador 489-0097 muda de cor, de púrpura a verde quando exposto a ETO.
O indicador 489-0098 apresenta o texto: 'Verde significa exposição a ETO '.
Embalagem: Rolo de 5000 rótulos.