Print…
VWR®, Pipetas Pasteur, Standard Line
Fornecedor: VWR Collection
612-4466EA 19.3 EUR
612-4466 612-4518 612-4468 612-4469 612-4470 612-4471 612-4472 612-4473 612-4520 612-4476 612-4479 612-4481 612-4486 612-4490 612-4491 612-4492 612-4494 612-4495 612-4496 612-4497 612-4499 612-4500 612-4502 612-4543 612-4504 612-4505 612-4506 612-4508 612-4509 612-4511 612-4512 612-4513 612-4514 612-4515 612-4542 612-4533 612-4526 612-4527 612-4530 612-4523 612-4536 612-4538 612-4545 612-3399 612-3608 612-3609 612-3610 612-3619 612-3627 612-5770 612-5781
VWR®, Pipetas Pasteur, Standard Line
Pipetas Pipetas Pasteur
De LDPE, descartáveis. Estas pipetas inquebráveis, tudo-em-um, eliminam o risco de estilhaços de vidro e a exposição a materiais infecciosos.
  • Não estilhaçam nem partem
  • Não tóxicas e inertes aos fluidos biológicos e à maior parte dos ácidos
  • Podem ser seladas e refrigeradas; podem ser esterilizadas a gás
  • Sem bolbo para encaixar ou remover
  • Gotas de tamanho uniforme
A superfície com pouca afinidade reduz a perda de células e proteínas valiosas devido ao grau de aderência. Proporcionam um excelente trabalho sempre que necessitar de transferir os fluidos deMais informação do produto
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable