Print…
Solução de amônia ≥25% em água aditivo de eluente, para LC-MS, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
Sinônimos: Hidróxido de amônio, Amoníaco
44273-100ML 44273-10X1ML
44273-100MLEA 119.72 EUR
44273-100ML 44273-10X1ML
Solução de amônia ≥25% em água aditivo de eluente, para LC-MS, Fluka™
Solução de amônia
Beilstein Number: 3587154
Fórmula: NH₃
Peso Molecular: 35.05 g/mol
Ponto de ebulição: 37.7 °C (1.013 hPa)
Ponto de Fusão: –92 °C
Densidade: 0.90 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 30.2 %(V)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066650
Número CAS: 1336-21-6
UN: 2672
ADR: 8 III
Encomendar
Assay Min. 25 %
Density (D 20/4) 0.890 - 0.910
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Silver (Ag) Max. 0.01 ppm
Aluminium (Al) Max. 0.01 ppm
Arsenic (As) Max. 0.01 ppm
Gold (Au) Max. 0.01 ppm
Barium (Ba) Max. 0.01 ppm
Beryllium (Be) Max. 0.01 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.01 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.01 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.01 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.01 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.01 ppm
Cesium (Cs) Max. 0.01 ppm
Copper (Cu) Max. 0.01 ppm
Iron (Fe) Max. 0.01 ppm
Gallium (Ga) Max. 0.01 ppm
Germanium (Ge) Max. 0.01 ppm
Indium (In) Max. 0.01 ppm
Potassium (K) Max. 0.01 ppm
Lithium (Li) Max. 0.01 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.01 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.01 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.01 ppm
Sodium (Na) Max. 0.01 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.01 ppm
Lead (Pb) Max. 0.01 ppm
Platinum (Pt) Max. 0.01 ppm
Rubidium (Rb) Max. 0.01 ppm
Antimony (Sb) Max. 0.01 ppm
Tin (Sn) Max. 0.01 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.01 ppm
Titanium (Ti) Max. 0.01 ppm
Thallium (Tl) Max. 0.01 ppm
Vanadium (V) Max. 0.01 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.01 ppm
Zirconium (Zr) Max. 0.01 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.2 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 0.2 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 1 ppm
Suitability for the UHPLC-MS complying
Storage temperature 2 - 8 °C