Print…
Suporte para sacos de risco biológico, arame Poxygrid®
Fornecedor: Bel-Art Products, a Part of SP
H131870000 H131880000 H131890000
129-1022EA 182 EUR
129-1022 129-1023 129-1024
Suporte para sacos de risco biológico, arame Poxygrid®
Suportes/Racks Suportes de sacos
Estes suportes para sacos, revestidos a epóxi, com armação de arame, mantêm os sacos para materiais de risco biológico abertos e prontos a utilizar. O utilizador apenas tem de colocar um saco para materiais de risco biológico no suporte de arame robusto e esticá-lo sobre o anel superior para o manter no lugar. Um anel enganchado em separado permanece no topo para manter o saco no lugar. A forma circular mantém os sacos bem abertos para um fácil acesso.
  • Feito de arame revestido a epóxi colorido laranja brilhante de risco biológico