Print…
Óculos de proteção, Contour
Fornecedor: Bollé Safety
CONTESP CONTPSI CONTPSF
111-0113EA 16.3 EUR
111-0113 111-0112 111-0514
Óculos de proteção, Contour
Óculos
A solidez, a proteção, o design, o conforto e a leveza fazem destes óculos de segurança Contour um modelo único.
  • Hastes TIPGRIP antiderrapantes
  • Ponte antiderrapante
  • O modelo com lente ESP (perceção extrassensorial): um revestimento inovador para reduzir o brilho ofuscante e os efeitos nocivos da luz azul
Peso: 21 g
Certificações: EN 166, (EN 170, EN 172)
Fornecimento: fornecidos com bolsa de microfibra.