Print…
Centrífugas, de bancada, ventiladas/refrigeradas, ROTINA 420/420R
Fornecedor: Hettich
4701 4706
521-1155EA 5477 EUR
521-1155 521-1156
Centrífugas, de bancada, ventiladas/refrigeradas, ROTINA 420/420R
Centrífugas Centrífugas de bancada
Centrífugas compactas, de desempenho elevado, concebidas para débito e volume de amostras elevados.
  • Centrífuga fácil de usar com fecho automático da tampa, painel de controlo ergonómico, memória com capacidade para 98 programas, rotores facilmente intercambiáveis
  • Caixa e tampa de metal, câmara de centrifugação de aço inoxidável, abertura de inspecção na tampa
  • Funções de segurança: fecho e bloqueio da tampa durante o funcionamento do rotor, desbloqueio de emergência da tampa, protecção contra queda da tampa, protecção contra sobreaquecimento do motor e da câmara (ROTINA 420 R), paragem em caso de desequilíbrios, sistema de reconhecimento automático do rotor
Ideais para aplicações em centros de química clínica, de biotecnologia e de investigação na área das ciências da vida.
Informações de encomenda: Rotores e adaptadores disponíveis em separado.