Print…
Câmaras de culturas de células, Corning® CellSTACK®
Fornecedor: Corning
3268 3269 3270 3271 3272 3319 3310 3320 3321 3330 3311 3312 3303 3313
734-1038EA 374.55 EUR
734-1038 734-1039 734-1040 734-1041 734-4052 734-1197 734-1014 734-1015 734-1016 734-1017 734-4060 734-1207 734-4059 734-4061
Câmaras de culturas de células, Corning® CellSTACK®
Bioreactores
PS, estéreis. As câmaras de cultura Corning® CellSTACK® estão disponíveis em cinco tamanhos com três tratamentos de superfície diferentes.
  • Duas aberturas de enchimento com 26 mm de diâmetro permitem o acesso directo ao fundo da câmara fornecendo uma maior flexibilidade para o enchimento estéril e esvaziamento ao verter, pipetar ou através de tubagem num sistema totalmente fechado
  • As tampas roscadas padrão com 33 mm têm membranas não molháveis com poros de 0,2 μm seladas directamente nas tampas para permitir a troca gasosa enquanto minimizam o risco de contaminação
  • Tampas roscadas opcionais de 33 mm estão disponíveis com tubagem C-Flex® de classe VI USP seladas de forma integral para permitir a transferência estéril directa de meios e células através de bombeamento ou administração por gravidade
  • A construção em poliestireno fornece uma clareza óptima excelente e resistência mecânica
Superfície tratada com TC: O poliestireno sem carga tem uma superfície hidrofóbica sem carga à qual as proteínas de fixação de células têm dificuldade em ligar-se. Isto resulta numa fixação de células e crescimento reduzidos e irregulares. O poliestireno tratado com cultura de tecidos (TC) apresenta uma superfície hidrofílica com carga negativa à qual as proteínas de fixação de células se ligam de forma uniforme. Isto fornece uma boa superfície para a fixação de células e crescimento.
Superfície Corning® CellBIND®: A superfície Corning® CellBIND® melhora a fixação de células em condições difíceis, como em meios de cultura com um teor reduzido de soro ou isentos de soro, resultando em rendimentos celulares mais elevados.
Aderência das células mais consistente resultando num aumento do crescimento célular
Adapta as células mais rapidamente em condições de meios com um teor reduzido de soro ou isentos de soro
Reduz a separação das células prematura de culturas confluentes
Pode eliminar a necessidade de revestimentos biológicos monótonos, morosos e com uma estabilidade reduzida
Não requer refrigeração ou manuseamento especial e é estável à temperatura ambiente
Superfície Ultra-low attachment: A superfície Ultra-low binding é uma superfície em hidrogel covalentemente ligada que é hidrofílica e com uma carga neutra. Minimiza a fixação das células, a absorção de proteínas e a activação de enzimas. A superfície é não citotóxica, biologicamente inerte e não degradável.
Mantém as células num estado suspenso e não fixadas
Previne as células estaminais da diferenciação mediada por fixação
Previne que as células dependentes de ancoragem se dividam
Reduz a ligação da fixação e proteínas de soro ao substrato
Chambers are sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic. Manufactured under GMP conditions and 100% leak-tested prior to shipping.
The Corning® CellBIND® surface enhances cell attachment under difficult conditions, such as reduced-serum or serum-free medium, resulting in higher cell yields.
Acessórios: Está disponível uma variedade de tampas de enchimento opcionais para permitir a transferência asséptica directa de meios e células através de bombeamento ou administração por gravidade. Estão disponíveis vários dispositivos de acoplamento nestas tampas de enchimento com ou sem tubagem C-Flex® certificada de classe VI USP selada de forma integral. As tampas de enchimento opcionais com filtros montados com membranas hidrofóbicas possibilitam a troca gasosa e uma ventilação asséptica mais rápida durante transferências de líquidos. Estão também disponíveis tampas de substituição de 33 mm extra estéreis com ou sem ventilação. Os dispositivos de empilhamento reutilizáveis encaixam-se entre as câmaras CellSTACK® para as manter niveladas e optimizar o espaço da incubadora enquanto fornece espaço para a troca gasosa.
Todas as tampas são tampas roscadas de 33 mm.