Print…
Estações de lavagem de olhos de emergência
Fornecedor: Plum Safety
4770 4789
118-1708EA 61.8 EUR
118-1708 118-1709
Estações de lavagem de olhos de emergência
Primeiros socorros Lava-Olhos
Disponível como uma estação aberta ou uma caixa de parede fechada com um frasco de solução de pH neutro de 200 ml e um frasco de solução lava-olhos Plum de 500 ml. Especialmente adequada em locais onde exista o risco de lesões oculares provocadas por ácidos ou bases.
  • Open station with mirror and pictogram
  • Wall box with mirror and eyewash sign
  • Wall box ideal for dusty and dirty production areas
Rinsing time: ~2 minutes for pH neutral, 5 minutes for eyewash, shelf life: 3 years.
W×D×H open station: 230×80×290 mm, W×D×H wall box: 227×110×265 mm.