Print…
Estações de lavagem de olhos com dois frascos
Fornecedor: Plum Safety
4650 4694
118-1702EA 63.8 EUR
118-1702 118-1705
Estações de lavagem de olhos com dois frascos
Primeiros socorros Lava-Olhos
Disponível como uma estação aberta ou caixa de parede fechada e à prova de poeira contendo 2 frascos de lava-olhos de ameixa de 500 ml.
  • Pode ser facilmente instalada perto do local de trabalho
  • Completa com espelho e instruções claras para garantir uma lavagem rápida e correcta em caso de acidente
  • A estação aberta não é adequada para locais de trabalho muito sujos ou poeirentos
Tempo de lavagem: ∼10 minutos
L×P×A da estação aberta: 230×80×290 mm
L×P×A da estação em caixa: 227×110×265 mm