Print…
Solução lava-olhos
Fornecedor: Plum Safety
4604 4691 4605 4695
118-1700EA 16.4 EUR
118-1700 118-1703 118-0476 118-0478
Solução lava-olhos
Primeiros socorros Lava-Olhos
Solução estéril de cloreto de sódio (a 0,9%) num frasco de lava-olhos com ocular e tampa de protecção contra o pó. Ajuda a evitar que corpos estranhos (como farpas de madeira e metal) adiram ao olho e provoquem lesões oculares graves.
  • Ergonomically-formed eye cup fits the eye and enables gentle and even rinsing
  • 200 ml bottle particularly suitable for mobile use, such as in tool boxes or first aid kits
  • Can be used to refill Plum eyewash stations
  • No maintenance and cleaning of bottles required
  • Bottles in single carton: Carton protects the bottles from external contamination and can be opened quickly and easily via the perforation
Tempo de lavagem: ∼2 minutos por cada 200 ml, 5 minutos por cada 500 ml.
Shelf life: 3 years.
Certificações: DIN EN 15154-4.