Print…
Placas magnéticas de aquecimento com agitação, série C-MAG HS
Fornecedor: IKA
9015900 3581200 3581002 3581003 3581202 3581400 3581402 3581403 3581000 3581200 3581202 3581203 9015900 9015902 9015903
IKAA9015900EA 0 EUR
IKAA9015900 442-1103 442-0711 442-0716 IKAA3581202 442-0718 442-0713 442-0719 442-0715 442-0742 442-0712 442-0717 442-0682 442-0743 442-0744
Placas magnéticas de aquecimento com agitação, série C-MAG HS
Agitadores magnéticos e suspensos Agitadores magnéticos com aquecimento
Agitadores compactos com placa cerâmica resistente a produtos químicos. O painel de controlo elevado minimiza o contacto com derrames e facilita a leitura e o ajuste de temperatura. Unidades com indicação digital do código de erro, indicador de aquecimento para avisar o utilizador de que a superfície está quente e elevada força magnética para evitar o desacoplamento da barra agitadora.
  • O controlo por microprocessador envia informações ao motor e à placa de aquecimento, para manter uma velocidade constante e a temperatura definida
  • O C-MAG HS 7 e o C-MAG HS 10 podem ser usados com o termómetro de contacto, p. ex. o ETS-D5, permitindo um controlo de temperatura preciso
  • O circuito de segurança fixo desliga o aquecedor quando a temperatura sobe acima dos 550 °C
  • O display digital assegura definições de temperatura reprodutíveis e precisas
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 21