Print…
Agitadores magnéticos, série C-MAG MS
Fornecedor: IKA
3582402 3582603 3582602 3582403 3582400 3582203 3582202 3582200 3582600
442-0709EA 543 EUR
442-0709 442-0724 442-0710 442-0722 442-0721 442-0720 442-0708 442-0733 442-0723
Agitadores magnéticos, série C-MAG MS
Agitadores magnéticos e suspensos Agitadores magnéticos
Agitadores compactos com placa cerâmica resistente a produtos químicos.O painel de controlo elevado minimiza o contacto com derrames.
  • Motor potente
  • A elevada força magnética evita o desacoplamento da barra agitadora
  • O controlo por microprocessador envia feedback ao motor para manter a velocidade constante
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 21