Print…
Placas de aquecimento, série C-MAG
Fornecedor: IKA
3581800 3582002 3581600 3581602 3581603 3581802 3581803 3582000 3582003
453-0087EA 720 EUR
453-0087 553-0002 453-0070 553-0000 453-0071 553-0001 453-0072 453-0073 453-0074
Placas de aquecimento, série C-MAG
Aquecimentos Placas de aquecimento
Placas de aquecimento compactas, com placa cerâmica resistente a produtos químicos. O painel de controlo elevado minimiza o contacto com derrames e facilita a leitura e o ajuste de temperatura. As unidades dispõem de indicação digital do código de erro e indicador de aquecimento, para avisar o utilizador de que a placa está quente.
  • Os modelos C-MAG HP 7 e C-MAG HP 10 podem ser usados, p. ex., com o termómetro de contacto ETS-D5, que permite controlar a temperatura com exactidão
  • O circuito de segurança fixo desliga o aquecimento quando a temperatura sobe acima dos 550 °C
  • O controlo por microprocessador envia feedback à placa de aquecimento, para manter a temperatura definida
  • O display digital assegura definições de temperatura reprodutíveis e precisas
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 21