Print…
Sistema de deteção do ponto final, End-Zone™
Fornecedor: LABCONCO
780901000 780902000
535-0392EA 1860 EUR
535-0392 LBCP780902000
Sistema de deteção do ponto final, End-Zone™
Liofilizadores
O End-Zone™ fornece uma alternativa à inspeção visual, fazendo com que seja mais fácil determinar quando a liofilização está concluída.
  • Avisa quando a amostra atinge o grau de humidade selecionado pelo utilizador
  • Funciona com o sistema operativo FreeZone Lyo-Works™
O starter kit é utilizado para detetar o ponto final num frasco de amostras. O kit suplementar é utilizado para detetar o ponto final num máximo de cinco amostras.
O End-Zone™ avisa quando os níveis de humidade da amostra tiverem atingido o nível selecionado pelo utilizador. Compara o nível de vácuo de uma válvula vazia com o nível de vácuo no interior de um frasco de congelação rápida com a amostra.
Fornecimento: O starter kit inclui dois sensores de vácuo, um adaptador de válvula, uma tampa de frasco de congelação rápida com porta de sensor, um cabo de ligação e um suporte para montagem com espaço para seis sensores. O kit suplementar inclui um sensor de vácuo e uma tampa de frasco de congelação rápida com uma abertura para inserir o sensor de vácuo.