Print…
Azelaic acid ≥98% (por GC) para síntese
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Azelaic acid,, 1,7-Heptanedicarboxylic acid, 1,9-Nonanedioic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20117.0025 8.20117.0100
8.20117.0025EA 60 EUR
8.20117.0025 8.20117.0100
Azelaic acid ≥98% (por GC) para síntese
Azelaic acid
Fórmula: C₉H₁₆O₄
Peso Molecular: 188.22 g/mol
Ponto de ebulição: 237 °C (20 hPa)
Ponto de Fusão: 106…109 °C
Ponto de Inflamação: 210 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004432
Número CAS: 123-99-9
EINECS: 204-669-1
Merck Index: 13,00908
Encomendar
Assay (GC, area%) ≥98,0% (a/a)
Melting range (lower value) ≥106 °C
Melting range (upper value) ≤109 °C
Identity (IR) Passes test
Molar mass 188,22 g/mol
Vapor pressure 1,3 hPa (178,3 °C)
Solubility 2,4 g/l
Storage Store below +30 °C