Print…
Máscaras faciais para salas limpas com viseiras, BioClean Clearview™, PE/PP
Fornecedor: Nitritex
VFM210-L VFM210-T-SLOT
113-2266EA 447 EUR
113-2266 NITRVFM210-T-SLOT
Máscaras faciais para salas limpas com viseiras, BioClean Clearview™, PE/PP
Máscaras Máscaras para Salas Limpas
Máscaras faciais feitas de tecido de 3 camadas, PP/PE, colado por ultrassom com viseiras antiembaçantes integradas. O revestimento externo consiste em PE não tecido hidrofóbico, a camada filtrante de PE fundido e o revestimento interno de PP/PE hidrofílico (não tecido).
  • Sem proteínas de látex
  • Eficiência de filtragem de partículas (PFE): >97%, eficiência de filtração bacteriana (BFE): >96,5%
  • Os códigos de barras aparecem na embalagem externa para permitir a entrada automática de dados nos sistemas de controle de estoque
  • Com laços ou presilhas para as orelhas
Adequado para uso em ambientes classe 10, ISO 4, M2.5.
Espessura (viseira): 0,18 mm
Certificações: Fabricado em instalações com certificação ISO 9001:2008. Processado em um ambiente de sala limpa ISO classe 4 com certificação NEBB. Amostragem e inspeção de acordo com ISO 2859-3:1993.