Print…
Sistema duplo de electroforese em gel, Owl™ P8DS
Fornecedor: THERMO OWL SCIENTIFIC
P8DS-1 P8DS-2 P8DS-3
730-0315EA 2220 EUR
730-0315 700-2340 700-2341
Sistema duplo de electroforese em gel, Owl™ P8DS
Sistemas para electroforese Sistemas Verticais de Electroforese em Gel
O sistema de gel duplo Owl™ P9DS foi projetado para moldagem e execução rápida e fácil de um ou dois géis no mesmo dispositivo. Quando usado com os pentes, espaçadores, placas de alumina e vidro disponíveis, este sistema é uma ferramenta ideal para protocolos de segunda dimensão de eletroforese 2-D, SDS e géis de agarose e eletroforese PAGE nativa.
  • O método de tampão com agarose simplifica e acelera a preparação de gel
  • Não é necessário deslocar os conjuntos de géis após a respectiva configuração
  • Combinação de dois passos individuais de peparação e corrida
  • Graças ao mecanismo de aperto de fácil utilização, o carregamento de cassetes em vidro e da maior parte dos géis pré-fabricados é realizado sem interrupções
L×C do gel: 100×80 - 100 mm
Dimensões L×A×C: 170×140×130 mm
Volume do tampão da corrida: 300 ml (câmara superior com capacidade para 150 ml e câmara inferior com capacidade para 150 ml)
Fornecimento: O sistema completo inclui câmara para o tampão superior com núcleo de refrigeração interno, câmara para o tampão inferior, tampa SuperSafe com cabos de alimentação, 4 placas de vidro em branco, 2 placas de vidro ranhuradas, 2 placas de alumina ranhuradas, 2 pentes (10 poços, 1,5 mm de espessura), conjunto de espaçadores (0,8 mm de espessura), distribuidor de espaçadores e placa de bloqueio para operação de gel simples.