Print…
Luvas resistentes ao corte, Gladiator® 16-650
Fornecedor: Ansell
16-650/10 16-650/7 16-650/8 16-650/9
112-3777EA 12.4 EUR
112-3777 112-3774 112-3775 112-3776
Luvas resistentes ao corte, Gladiator® 16-650
Luvas
Acabamento de corte enrugado em relevo feito de borracha natural em forro de malha interlock com punho protetor.
  • Maior proteção contra arestas aguçadas
  • Forro de algodão entretecido suave e almofadado e com boa resistência ao corte, com alto nível de conforto
  • O acabamento rugoso proporciona excelente aderência em superfícies escorregadias em condições húmidas e secas
  • A sua forma anatómica proporciona melhor ajuste e maior segurança
Length: 310 mm
Colour: Green
EN 388 (X241), EN 407 (X2XXXX), EN 374, Cat. III
Certificações: EN 388:2016 (X141B), EN 407 (X2XXXX), EN ISO 374-1:2016 Type B (KLT), EN ISO 374-5:2016, Cat. III