Print…
Luvas resistentes a químicos, AlphaTec® Butyl, 38-514 / 38-520
Fornecedor: Ansell
38-514/10 38-514/7 38-514/8 38-514/9 38-520/9 38-520/8 38-520/7
112-3781EA 79.6 EUR
112-3781 112-3778 112-3779 112-3780 112-1268 112-1570 112-1569
Luvas resistentes a químicos, AlphaTec® Butyl, 38-514 / 38-520
Luvas
Máxima proteção contra produtos químicos perigosos. Feitas de Butilo, estas luvas oferecem uma proteção eficaz contra uma gama consideravelmente mais ampla de produtos químicos industriais agressivos do que as luvas de materiais convencionais, como nitrilo, neopreno e látex.
  • Freedom of movement, comfort and excellent grip
  • Designed for comfort – with a natural, curved ergonomic shape and soft feel
  • Latex-free formulation: No risk of latex-related allergic reactions
  • Effective protection against aldehydes, ketones and esters, as well as concentrated mineral acids
Length: 350 mm
Colour: Black
EN 374, EN 388, Cat. III; AQL 1.5
Certificações: EN ISO 374-1:2016 Type A, EN ISO 374-5:2016, EN 388, Cat. III; AQL 1,5