Print…
VWR® VMS Advanced, Placas magnéticas de aquecimento com agitação
Fornecedor: VWR Collection
442-0661EA 600 EUR
442-0661 442-0662 442-0663 442-0664 442-0665 442-0666 442-0667 442-0668 442-0669
VWR® VMS Advanced, Placas magnéticas de aquecimento com agitação
Agitadores magnéticos e suspensos Agitadores magnéticos com aquecimento
Os agitadores compactos de placa vitrocerâmica proporcionam uma excelente resistência a produtos químicos. As unidades dispõem de indicação digital do código de erro, um indicador de aquecimento para avisar o utilizador de que a placa está quente, um circuito de segurança fixo que desliga o aquecedor quando a temperatura sobe acima dos 550 °C e possibilidade de escolha entre 3 modos de funcionamento (standard, seguro, protecção do ajuste). Os agitadores têm uma escala de visualização da velocidade e uma função opcional que permite conectar uma sonda térmica PT 1000 directamente, sendo que, quando se usa esta funcionalidade, a precisão de controlo no meio é de ± 0,5 °C.
  • Regulação da temperatura exacta por meio do potenciómetro digital
  • Apresentação digital simultânea das temperaturas nominal e real através do display LCD
  • Apresentação do valor da temperatura real no meio com uma resolução de 0,1 °C quando se usa a sonda térmica PT 1000
  • O agitador pode ser controlado usando dois microcontroladores
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 21
Fornecimento: Fornecido com sonda PT 1000. Está disponível uma vasta gama de acessórios opcionais.