Print…
Tampões auditivos reutilizáveis, 1291, E-A-R™ Ultrafit™
Fornecedor: 3M
UF01000
111-0450EA 126 EUR
111-0450
Tampões auditivos reutilizáveis, 1291, E-A-R™ Ultrafit™
Tampões de ouvidos Tampões de ouvidos reutilizáveis
These earplugs are made from flexible materials that are already pre-formed to ensure optimum fit.
  • The triple-flange feature of the earplugs ensures a perfect fit: No size adjustment required
  • Easy to insert
  • Washable and reusable
SNR: 32 dB
Certificações: EN 352-2
Atenção: * One size fits all.