Print…
Luvas tricotadas, HyFlex® 11-616 / 11-618 / 11-619
Fornecedor: Ansell
11-618/7 11-618/8 11-618/9 11-618/10 11-618/11 11-618/6 11-616/10 11-616/11 11-616/6 11-616/7 11-616/8 11-616/9
112-3808EA 63.7 EUR
112-3808 112-3809 112-3810 112-3811 112-3812 112-3807 112-4247 112-4248 112-4249 112-4250 112-4251 112-4252
Luvas tricotadas, HyFlex® 11-616 / 11-618 / 11-619
Luvas
Luvas tricotadas sem costura feitas de nylon elástico com revestimento em PU na palma da mão.
  • Muito leve e fina para uma sensibilidade precisa
  • Fornece boa aderência em condições de trabalho secas e ligeiramente oleosas
  • Ideal para aplicações em que existe o perigo de riscos, formação de bolhas e ferimentos menores ao usar luvas de algodão ou sem luvas
  • Os revestimentos escuros são adequados para ambientes que apresentam alguma sujidade, revestimentos brancos são ideais para ambientes limpos/aplicações sensíveis à sujidade
Concebido para uma ampla gama de aplicações ligeiras em ambientes secos ou ligeiramente oleosos, como aplicações de montagem ligeira, acabamentos, embalagem e picking e instalação de peças pequenas (rolamentos, molas, etc).
Thickness: 0,80 mm
11-618: EN 388 (3131), Cat. II
11-619: EN 388 (2121), Cat. II
Certificações: 11-616 / 11-619: EN 388:2016 (2121X); Cat. II
11-618: EN 388:2016 (3121X); Cat. II