Print…
Analisadores de cloro, ChloroSense®
Fornecedor: Palintest
ChloroSense®
705-0650EA 1470 EUR
705-0650
Analisadores de cloro, ChloroSense®
Analisadores Elemental Analysers
O ChloroSense foi projetado para determinar cloro livre e total em menos de um minuto.
  • Alternativa ao método DPD ((N,N-diethylparaphenylenediamine)
  • Tempo de medição de 55 segundos, incluindo a temperatura da amostra
  • O sensor eletroquímico patenteado e exclusivo fornece resultados rápidos e precisos
Embora tenha sido concebido para a indústria densamente regulamentada da água potável, o kit ChloroSense foi adotado em outras aplicações que exigem a medição de cloro, incluindo a lavagem dos produtos alimentares, os testes de depósitos de armazenamento de água potável, renovação de tubos e diversas aplicações em hospitais.
Fornecimento: Fornecidos com elétrodos, chip de calibração, frascos de amostra e estojo de transporte maleável.