Print…
Tubing for chromatography, ETFE
Fornecedor: VICI JOUR RESEARCH
JR-T-083-M3 JR-T-084-M3 JR-T-085-M3 JR-T-086-M3 JR-T-087-M3 JR-T-088-M3 JR-T-084-M10 JR-T-086-M25 JR-T-086-M10 JR-T-085-M25 JR-T-085-M10 JR-T-084-M25 JR-T-083-M25 JR-T-083-M10 JR-T-082-M25 JR-T-082-M10 JR-T-080-M25 JR-T-080-M10 JR-T-087-M1 JR-T-088-M1
554-1022EA 62 EUR
554-1022 JOURJR-T-084-M3 JOURJR-T-085-M3 JOURJR-T-086-M3 JOURJR-T-087-M3 JOURJR-T-088-M3 JOURJR-T-084-M10 JOURJR-T-086-M25 JOURJR-T-086-M10 JOURJR-T-085-M25 JOURJR-T-085-M10 JOURJR-T-084-M25 JOURJR-T-083-M25 JOURJR-T-083-M10 JOURJR-T-082-M25 JOURJR-T-082-M10 JOURJR-T-080-M25 JOURJR-T-080-M10 JOURJR-T-087-M1 JOURJR-T-088-M1
Tubing for chromatography, ETFE
Tubagem Chromatography Tubing
De ETFE.
  • Ideais para aplicações com sais de cloreto, que costumam corroer o aço inoxidável
  • Pressão de rebentamento mais elevada do que com PTFE
Os tubos têm algumas propriedades excelentes, o que os torna particularmente adequados para HPLC.