Print…
Hidróxido de sódio 0,01 mol/l (0,01 N) Volumetric
Fornecedor: PanReac AppliChem
Sinônimos: Caustic soda
181845.1211 181845.1210
APPC181845.1211EA 54.8 EUR
APPC181845.1211 APPC181845.1210
Hidróxido de sódio 0,01 mol/l (0,01 N) Volumetric
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Ponto de ebulição: 1390
Ponto de Fusão: 323
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
UN: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627