Print…
Meio de cromatografia de interação hidrófoba, J.T. Baker®, BAKERBOND®
Fornecedor: Avantor
7182-02EA 0 EUR
7182-02 7182-05 7285-00 7285-01
Meio de cromatografia de interação hidrófoba, J.T. Baker®, BAKERBOND®
Purificação de proteínas Protein Purification Resins
Meio à base de sílica utilizado para a purificação de proteínas à base de hidrofobicidade induzida por sal diferencial. O modo misto proporciona uma seletividade única com a sua interação hidrófoba e função de permuta iónica.