Print…
Luvas de nitrilo, Kimtech™ Purple Nitrile™
Fornecedor: KIMBERLY CLARK
90627 90628 90629 90625 90626
112-4847EA 34.1 EUR
112-4847 112-4848 112-4849 112-4845 112-4846
Luvas de nitrilo, Kimtech™ Purple Nitrile™
Luvas
Estas luvas proporcionam proteção em ambientes de ciências da vida e de produção farmacêutica. As luvas de segurança antiestáticas isentas de látex e silicone proporcionam todo o conforto e garantias necessários em laboratórios de investigação. O polímero sintético de nitrilo (acrilonitrilo-butadieno) é altamente estanque à água com um risco reduzido de materiais porosos e, quando colocadas, estas luvas dissipam a estática e minimizam qualquer risco de hipersensibilidade ao látex ou silicone, ajudando a manter as mãos em bom estado e protegidas, enquanto suportam a investigação isenta de contaminação.
  • Excelente proteção, limpeza e qualidade
  • Mais resistentes e mais finas do que o látex, com melhor proteção contra vários produtos químicos, incluindo substâncias citotóxicas
  • As pontas dos dedos texturizadas melhoram a aderência e a sensibilidade táctil
  • Os punhos reforçados proporcionam maior resistência
  • Ambidestras e descartáveis para rapidez de colocação, remoção e reciclagem
  • Isentas de látex de borracha natural ou silicone, o que reduz a possibilidade de reações de hipersensibilidade TIPO I associadas ao uso de luvas com látex
As luvas são ideais para utilização em aplicações de maior risco em ciências da vida, investigação biomédica, ciência forense e no fabrico não esterilizado de medicamentos. Proporcionando o maior nível de proteção na gama de luvas KIMTECH™, também estão aprovadas para contacto com produtos alimentares e proporcionam proteção contra salpicos de produtos químicos e perigos de micro-organismos. Também são resistentes a vírus, de acordo com a ISO 16604.
Thickness: 0,12 mm (palm), 0,15 mm (finger)
Colour: Purple
EN 374, EN 455-1/-2/-3, EN 421; Cat. III, AQL 0,65
Food contact approved
Certificações: PPE Cat III (EU) 2016/425, EN 374-1 Type B (JKT), EN 374-5 (VIRUS); AQL 0.65
Food contact approved.