Print…
Luvas de Nitrilo, Kimtech™ Blue Nitrile
Fornecedor: KIMBERLY CLARK
97982 97984 97985
112-4867EA 0 EUR
112-4867 112-4869 112-4870
Luvas de Nitrilo, Kimtech™ Blue Nitrile
Luvas
Luvas produzidas em nitrilo em vez de látex, o que reduz a probabilidade de reações associadas às luvas TIPO I.
  • Produzido com um polímero de nitrilo sintético, portanto, isento de silicone e látex
  • Acabamento exterior suave para excelente desempenho táctil na manipulação de equipamentos e materiais húmidos e secos
  • Punhos reforçados que proporcionam maior resistência e facilidade na colocação e remoção das luvas
  • Proteção contra vírus, derrames de produtos químicos e perigos microbiológicos
  • Proteção contra vírus de acordo com a norma ISO 16604, procedimento B:2004
  • Com propriedades dissipadoras de electricidade estática durante a utilização e testadas para carga anti-estática de acordo com a norma EN 1149-5
As luvas KIMTECH SCIENCE* BLUE NITRILE*, adequadas para uma ampla gama de aplicações não-estéreis, foram concebidas para proteger os processos de laboratório através de um risco de contaminação mínimo e aumento da produtividade. Ideais para uso em química, bioquímica, microbiologia, virulogia, life sciences, investigação biomédica, ciência forense e produção de medicamentos não estéreis.
EN 374, EN 455-1/-2/-3, Cat. III, AQL 1,5
Thickness: 0,12 mm (palm), 0,15 mm (finger)
Colour: Blue
EN 374, EN 455-1/-2/-3, Cat. III, AQL 1,5
Certificações: PPE Cat III (EU) 2016/425, EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS), AQL 1.5