Print…
Filtro de partículas de baioneta para semimáscaras e máscaras faciais completas, X-plore® 3300/3500 e X-plore® 5500
Fornecedor: Dräger
6738001 6738002 6738011 6738353 6738354 6738391 6738875
111-0428EA 33.9 EUR
111-0428 111-0427 111-0423 111-0422 111-0421 111-0418 111-0911
Filtro de partículas de baioneta para semimáscaras e máscaras faciais completas, X-plore® 3300/3500 e X-plore® 5500
Máscaras respiratórias Máscaras Reutilizáveis Filtros para máscaras
A série de filtros duplos X-plore® com ligações de baioneta consegue combinar conforto e conveniência. Os filtros são adequados para semimáscaras Dräger X-plore® 3300/3500 e máscaras faciais completas X-plore® 5500.
  • Filtros de partículas brancos para fácil identificação
  • Excelente segurança do utilizador, visto que também podem ser utilizadas por baixo de viseiras.
  • Classificação 'R': reutilização permitida (mais do que uma camada)
  • Filtro robusto com caixa de plástico ABS azul e ligação de baioneta segura com orientação transparente para encaixar o filtro em segurança
EN 14387/2000/A1:2006
Certificações: EN 14387/2000/A1:2006