Print…
Máscaras faciais completas, X-plore® 5500
Fornecedor: Dräger
R55270 R56655
111-0417EA 175 EUR
111-0417 111-0408
Máscaras faciais completas, X-plore® 5500
Máscaras respiratórias Máscaras Reutilizáveis Máscaras faciais completas
As máscaras faciais completas X-plore® 5500 oferecem a solução perfeita em qualquer área onde o seu trabalho exija protecção respiratória, por exemplo, na indústria química, metalúrgica ou automóvel, na construção naval, manutenção, abastecimento e logística de eliminação. A vedação facial de camada dupla com acção de vedação tripla proporciona uma protecção fiável e um ajuste estanque para todos os formatos e tamanhos de rosto. A viseira grande está disponível em dois materiais diferentes: policarbonato ou triplex (excelente revestimento anti-riscos e elevada resistência química).
  • Os filtros têm um perfil baixo e estão posicionados de lado, proporcionando um campo de visão amplo e uma excelente distribuição do peso para maior liberdade de movimentos
  • Duas ligações de baioneta permitem colocar os filtros de forma simples e segura
  • A lente da viseira transparente de alta qualidade proporciona um campo de visão amplo e elevada resistência química, térmica e a riscos
  • A tira para a cabeça de cinco pontos faz com que seja rápido e fácil apertar a máscara sem prender o cabelo
Peso: 540 g
Certificações: EN 136
Atenção: *Tamanho único.