Print…
Semimáscaras, X-plore® 3300 e X-plore® 3500
Fornecedor: Dräger
R55330 R55331 R55332 R55350 R55351 R55352 R56960
111-0416EA 27.7 EUR
111-0416 111-0415 111-0414 111-0413 111-0412 111-0411 111-0407
Semimáscaras, X-plore® 3300 e X-plore® 3500
Máscaras respiratórias Máscaras Reutilizáveis Semi máscaras respiratórias
As semimáscaras X-plore® 3300 e 3500 requerem pouca manutenção e são acessíveis. Estão equipadas com duas ligações laterais de baioneta que permitem utilizar uma grande de filtros de baioneta.
  • Flexible nose section provides an extra tight seal and excellent fit even when wearing safety goggles
  • Side filters and a shallow design, give an exceptional field of vision and X-plore® fits perfectly under protective visors
  • The soft FlexiFit head cradle is a perfect fit for all head shapes - without trapping hair; it is also barely noticeable under helmets
  • Easily adjustable head strap
X-plore 3500 - características especiais:
O corpo da máscara é fabricado num material novo e inovador: muito suave para a pele, macio e isento de silicone — características que combinam conforto máximo com uma excelente durabilidade.
Opção de tira rebatível: ao abrir a tira para o pescoço, é possível retirar a máscara do rosto sem retirar a protecção da cabeça; a superfície interior da máscara está virada para o corpo, protegendo-o contra a contaminação
Peso: 95 g
Certificações: EN 140