Print…
VWR® CTP, Fita para construção
Fornecedor: VWR Collection
817-0077EA 27.6 EUR
817-0077 817-0062
VWR® CTP, Fita para construção
Fitas adesivas
De polietileno com adesivo de borracha sintética.
  • Easily bonds different media
  • Serrated edge for easy tear
  • High tack adhesive
Comprimento: 32,9 m