Print…
Amostradores de água, portáteis, TP 5 C
Fornecedor: MAXX
2053010 2053024 2054024 2053001 2053004 2053016
701-0170EA 3750 EUR
701-0170 701-0171 MAXA2054024 701-0168 701-0169 MAXA2053016
Amostradores de água, portáteis, TP 5 C
Amostradores Amostradores de água
Um amostrador de água compacto, automático e portátil, alimentado por bateria, com um sistema de colheita de amostras com bomba de vácuo diafragma. A versão padrão inclui um recipiente e um distribuir isolados para 24 frascos de PE de 1 l, e a colheita de amostras é controlada por um controlo por microprocessador programável.
  • Fácil de transportar, graças às pegas de transporte
  • A bateria confere autonomia em relação à rede
  • Programação da amostra por tempo, por fluxo ou por evento
  • Extracção manual de amostras sem interrupção do programa
  • Aprox. 2000 extracções de amostras por cada carga da bateria (20 °C, 1,5 m de altura, intervalo de 1 min entre cada colheita de amostras)
Temos disponíveis outras versões do amostrador, para recipientes/frascos com outros tamanhos, a saber: de 25 litros, 4 de 5 litros e 1 de 10 litros; além disso, estas versões oferecem a possibilidade de refrigeração mediante a utilização de termoacumuladores de refrigeração na caixa isolante. Por outro lado, também é possível refrigerar as amostras colhidas com refrigeração opcional por compressor (entre em contacto com o representante de vendas da VWR para obter mais informações).
Informações de encomenda: A este equipamento precisa de um carregador de baterias, a encomendar à parte.
entre em contacto com o seu representante local de vendas da Avantor para obter informações mais detalhadas sobre a gama completa de acessórios.
Fornecimento: o dispositivo (sem carregador de baterias) inclui uma mangueira de aspiração de 5 m com união roscada e lastro.