VWR® Buffer Tablets for Haematology
Fornecedor: VWR Chemicals
331552SEA
54.1
EUR
331552S
331562U
331932D
331942F
VWR® Buffer Tablets for Haematology
Tampões
Tampões de microscopia
These tablets provide a rapid and convenient method of preparing a buffer solution.
Estes comprimidos proporcionam um método rápido e prático para a preparação de soluções tampão.
Um comprimido dissolvido em água destilada e diluído até 100 ml produz uma solução do pH indicado a 20 °C. A molaridade das soluções tampão é 0,005 M.