Print…
Óculos panorâmicos, uvex super OTG
Fornecedor: UVEX
9169.065 9169.080 9169.260 9169.081
111-8251EA 37.4 EUR
111-8251 111-8258 111-8259 111-1216
Óculos panorâmicos, uvex super OTG
Óculos
Os óculos panorâmicos Super OTG têm hastes finas e rígidas com Grilamid® (uma combinação de plásticos rígidos e maleáveis). Aliam as vantagens dos óculos de hastes ao conforto de uma fita para a cabeça.
  • O Grilamid® tem uma elevada resistência ao impacto, mesmo a baixas temperaturas, e também é resistente a produtos químicos
  • As hastes ajustam-se fácil e rapidamente; as pontas das hastes, em particular, são macias e flexíveis
  • A inclinação das lentes de 11° garante uma boa visibilidade ao olhar para baixo e ajuda a impedir que o utilizador tropece
  • A superfície de lente curva proporciona uma excelente cobertura da zona ocular sem tocar nos óculos graduados por baixo
Weight: 38 g
Peso: 38 g
Certificações: EN 166-168, EN 170