Print…
Óculos de protecção, Tracker
Fornecedor: Bollé Safety
TRACPSI TRACPSF TRACWPCC5 TRACPSJ
111-0390EA 18.4 EUR
111-0390 111-0461 BOLETRACWPCC5 BOLETRACPSJ
Óculos de protecção, Tracker
Óculos
Os óculos de protecção com design desportivo incluem uma armação de PC durável, lentes bi-oculares de PC fumadas, hastes direitas com protecção superior e inferior e uma banda de cabeça ajustável.
  • Reforço de espuma intercambiável com ventilação indirecta
  • A tira para a cabeça ajustável e as hastes de borracha permitem um ajuste seguro e maior protecção
  • Revestimento antiembaciante/anti-riscos ALS em ambas as lentes transparentes e fumadas
  • A vedação ocular em borracha proporciona protecção excepcional contra pó e outras partículas
Peso: 52 g
EN 166
Certificações: EN 166
Fornecimento: Fornecidos com bolsa de microfibra.