Print…
Sulfato de Zinco heptahidratado Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Fornecedor: Avantor Performance Materials
P134-33EA 94.1 EUR
P134-33 P134-38
Sulfato de Zinco heptahidratado Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Sulfato de Zinco heptahidratado
Certificações: Meets Ph. Eur. chemical specifications.
Fórmula: ZnSO₄·7H₂O
Número MDL : MFCD00149894
Número CAS: 7446-20-0
UN: 3077
ADR: 9,III