Print…
Óxido de zinco Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Fornecedor: Avantor Performance Materials
P106-33EA 45.96 EUR
P106-33 P106-42
Óxido de zinco Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Óxido de zinco
Certificações: Meets Ph. Eur. Chemical Specifications.
Fórmula: ZnO
Número MDL : MFCD00011300
Número CAS: 1314-13-2
UN: 3077
ADR: 9,III